4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361033-250MG OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA 168 EUR
APOSOR361033-250MG APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18394419
Núm. CAS: 856255-58-8