3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyano-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
OR361035-1G
APOSOR361035-1GEA 81.2 EUR
APOSOR361035-1G
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18383798
Núm. CAS: 1220219-59-9