2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361102-5G OR361102-1G
APOSOR361102-5GEA 817 EUR
APOSOR361102-5G APOSOR361102-1G
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
2,6-Dichlorobenzylboronic acid
Formula: C₇H₇BCl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053805
Núm. CAS: 1072946-39-4