5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
OR361230-5G
APOSOR361230-5GEA 26.1 EUR
APOSOR361230-5G
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295105
Núm. CAS: 273731-82-1