Iodomethylboronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361281-5G OR361281-1G OR361281-10G
APOSOR361281-5GEA 30.6 EUR
APOSOR361281-5G APOSOR361281-1G APOSOR361281-10G
Iodomethylboronic acid, pinacol ester 95%
Iodomethylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₇H₁₄BIO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12405515
Núm. CAS: 70557-99-2