4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR361328-250MG
APOSOR361328-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR361328-250MG
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BO₄
MW: 266,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520532
Núm. CAS: 151075-20-6