2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
OR361463-1G OR361463-250MG
APOSOR361463-1GEA 308 EUR
APOSOR361463-1G APOSOR361463-250MG
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₅BN₄O₂
MW: 222,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375170
Núm. CAS: 1256355-29-9