2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR361488-1G OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA 116 EUR
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₆BNO₂S
MW: 225.116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697442
Núm. CAS: 1218791-01-5