6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3615-1G OR3615-250MG
APOSOR3615-1GEA 106 EUR
APOSOR3615-1G APOSOR3615-250MG
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437553
Núm. CAS: 798545-30-9