1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 172 EUR
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₂
MW: 187,991 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044914
Núm. CAS: 1201643-70-0