2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361548-1G OR361548-250MG
APOSOR361548-1GEA 812 EUR
APOSOR361548-1G APOSOR361548-250MG
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015779
Núm. CAS: 1256358-82-3