4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)phenyl)boronic acid
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 116 EUR
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095105
Núm. CAS: 945756-49-0