1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA 1040 EUR
APOSOR361609-1G APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
MW: 211,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08234379
Núm. CAS: 832697-40-2