2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR361614-1G OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA 359 EUR
APOSOR361614-1G APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₇BO₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265092
Núm. CAS: 1073355-02-8