1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR361640-1G OR361640-250MG
APOSOR361640-1GEA 1080 EUR
APOSOR361640-1G APOSOR361640-250MG
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Formula: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18383335
Núm. CAS: 151075-23-9