4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)silane
OR361680-5G
APOSOR361680-5GEA 197 EUR
APOSOR361680-5G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₅BO₂Si
MW: 276,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037796
Núm. CAS: 1186026-67-4