4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361717-1G OR361717-250MG
APOSOR361717-1GEA 85.7 EUR
APOSOR361717-1G APOSOR361717-250MG
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂ClIN₂S
MW: 296,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09746333
Núm. CAS: 552295-08-6