Quinazolin-6-ol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 0 EUR
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456081
Núm. CAS: 7556-93-6