1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361723-100MG OR361723-500MG
APOSOR361723-100MGEA 488 EUR
APOSOR361723-100MG APOSOR361723-500MG
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30187482
Núm. CAS: 61900-80-9