(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361724-100MG
OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA
499
EUR
APOSOR361724-100MG
APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Formula:
C₁₀H₇ClO₃ MW: 210,614 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19370468 Núm. CAS: 1244025-00-0 |