3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361730-100MG
OR361730-1G
OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA
237
EUR
APOSOR361730-100MG
APOSOR361730-1G
APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula:
C₁₂H₁₅N₃ MW: 201,268 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14609384 Núm. CAS: 3524-48-9 |