4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361734-10G OR361734-1G
APOSOR361734-10GEA 1660 EUR
APOSOR361734-10G APOSOR361734-1G
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(methylthio)aniline
Formula: C₇H₈BrNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21194023
Núm. CAS: 475089-07-7