3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361737-100MG OR361737-250MG
APOSOR361737-100MGEA 927 EUR
APOSOR361737-100MG APOSOR361737-250MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09705973
Núm. CAS: 749878-59-9