Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361741-1G
OR361741-250MG
OR361741-5G
APOSOR361741-1GEA
293
EUR
APOSOR361741-1G
APOSOR361741-250MG
APOSOR361741-5G
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₈H₁₅NO₂·ClH MW: 193,671 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28656858 Núm. CAS: 945935-60-4 |