(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 1080 EUR
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374328
Núm. CAS: 1241681-66-2