N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR361747-1G
OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA
691
EUR
APOSOR361747-1G
APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Formula:
C₁₂H₁₃Cl₂NO MW: 258,144 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12828193 Núm. CAS: 1041439-18-2 |