6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-cyano-2-iminocoumarin, 6-Bromo-2-imino-2H-chromene-3-carbonitrile
OR3623-1G OR3623-250MG OR3623-5G
APOSOR3623-1GEA 519 EUR
APOSOR3623-1G APOSOR3623-250MG APOSOR3623-5G
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249,063 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115365
Núm. CAS: 860789-92-0