2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3636-1G OR3636-500MG
APOSOR3636-1GEA 364 EUR
APOSOR3636-1G APOSOR3636-500MG
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂O
MW: 218,639 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02740422
Núm. CAS: 101617-91-8