8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR3639-1G OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA 284 EUR
APOSOR3639-1G APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272441
Núm. CAS: 203626-40-8