4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxyquinolin-4-amine, 4-Amino-6-methoxy-1-azanaphthalene
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 260 EUR
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00473716
Núm. CAS: 6279-51-2