6-Chloro-4-methoxy indole
Proveedor: Apollo Scientific
OR3685T-100MG OR3685T-250MG OR3685T-1G
APOSOR3685T-100MGEA 203 EUR
APOSOR3685T-100MG APOSOR3685T-250MG APOSOR3685T-1G
6-Chloro-4-methoxy indole
6-Chloro-4-methoxy indole
A promutagen derived from fava beans.
Formula: C₉H₈ClNO
Pto. de fusión: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238560
Núm. CAS: 117970-23-7