5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370006-100MG OR370006-1G OR370006-250MG
APOSOR370006-100MGEA 0 EUR
APOSOR370006-100MG APOSOR370006-1G APOSOR370006-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25969866
Núm. CAS: 32920-08-4