(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370007-100MG OR370007-1G OR370007-250MG
APOSOR370007-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR370007-100MG APOSOR370007-1G APOSOR370007-250MG
(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride ≥98%
(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20691543
Núm. CAS: 1202478-42-9