3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 104 EUR
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formula: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28130270
Núm. CAS: 1441769-24-9