6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370010-100MG OR370010-1G OR370010-250MG
APOSOR370010-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR370010-100MG APOSOR370010-1G APOSOR370010-250MG
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263,033 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23728743
Núm. CAS: 1000802-34-5