Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370011-25G OR370011-5G
APOSOR370011-25GEA 641 EUR
APOSOR370011-25G APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09965551
Núm. CAS: 632325-50-9