1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370013-100MG OR370013-1G OR370013-250MG
APOSOR370013-100MGEA 336 EUR
APOSOR370013-100MG APOSOR370013-1G APOSOR370013-250MG
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696290
Núm. CAS: 944905-12-8