3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370018-100MG OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA 420 EUR
APOSOR370018-100MG APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042334
Núm. CAS: 56062-59-0