2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370019-100MG
OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA
382
EUR
APOSOR370019-100MG
APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186.592 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11042341 Núm. CAS: 82668-20-0 |