p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370020-10G OR370020-5G
APOSOR370020-10GEA 1050 EUR
APOSOR370020-10G APOSOR370020-5G
p-Hydroxyphenyl propanoate ≥98%
p-Hydroxyphenyl propanoate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042386
Núm. CAS: 3233-34-9