Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370022-1G
OR370022-250MG
APOSOR370022-1GEA
1370
EUR
APOSOR370022-1G
APOSOR370022-250MG
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate
Formula:
C₁₃H₁₂O₃ MW: 216,233 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13181453 Núm. CAS: 33295-47-5 |