1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370024-100MG OR370024-500MG
APOSOR370024-100MGEA 598 EUR
APOSOR370024-100MG APOSOR370024-500MG
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545876
Núm. CAS: 1093980-57-4