N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370027-100MG OR370027-1G OR370027-500MG
APOSOR370027-100MGEA 606 EUR
APOSOR370027-100MG APOSOR370027-1G APOSOR370027-500MG
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆N₂S·ClH
MW: 232,773 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22572793
Núm. CAS: 1415559-98-6