2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370033-100MG OR370033-1G
APOSOR370033-100MGEA 353 EUR
APOSOR370033-100MG APOSOR370033-1G
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,328 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042353
Núm. CAS: 145105-04-0