O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370034-100MG
APOSOR370034-100MGEA 248 EUR
APOSOR370034-100MG
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
MW: 173,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18253006
Núm. CAS: 115777-56-5