2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-250MGEA 1150 EUR
APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Formula: C₈H₁₂BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20231570
Núm. CAS: 1334492-54-4