6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370037-1G OR370037-250MG
APOSOR370037-1GEA 981 EUR
APOSOR370037-1G APOSOR370037-250MG
6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide ≥98%
6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Formula: C₈H₅BrO₃S
MW: 261,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27942487
Núm. CAS: 1240288-81-6