3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 277 EUR
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527014
Núm. CAS: 205058-78-2