2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370041-100MG OR370041-250MG
APOSOR370041-100MGEA 52.2 EUR
APOSOR370041-100MG APOSOR370041-250MG
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formula: C₇H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608113
Núm. CAS: 86732-28-7