3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370046-1G OR370046-250MG
APOSOR370046-1GEA 1150 EUR
APOSOR370046-1G APOSOR370046-250MG
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formula: C₇H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094031
Núm. CAS: 189574-94-5